Documenti fondamentali
550671
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
m-Fluorophenylmagnesium bromide, Bromo(3-fluorophenyl)magnesium
About This Item
Formula condensata:
FC6H4MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
1.024 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
VFPDAAQAKDGSHQ-UHFFFAOYSA-M
Confezionamento
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)