546062
Rhodamine 19 perchlorate
Dye content ~95 %
Sinonimo/i:
2-(6-Ethylamino-3-ethylimino-2,7-dimethyl-3H-xanthen-9-yl)-benzoic acid perchlorate, Rhodamine 575
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
crystalline
Composizione
Dye content, ~95%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
>517 nm
Fluorescenza
λem 544 nm in ethanol
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(O)=O
InChI
1S/C26H26N2O3.ClHO4/c1-5-27-21-13-23-19(11-15(21)3)25(17-9-7-8-10-18(17)26(29)30)20-12-16(4)22(28-6-2)14-24(20)31-23;2-1(3,4)5/h7-14,27H,5-6H2,1-4H3,(H,29,30);(H,2,3,4,5)/b28-22+;
WRJTXSZPMAXPRF-GVWDPOEBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?