Documenti fondamentali
R4127
Sigma-Aldrich
Rhodamine 6G
Dye content ~95 %, Powder
Sinonimo/i:
Basic Red 1
About This Item
Formula condensata:
C28H31N2O3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
479.01
Colour Index:
45160
Beilstein:
3900071
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome del prodotto
Rhodamine 6G, Dye content ~95 %
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, ~95%
tecniche
titration: suitable
Punto di fusione
215 °C
Solubilità
H2O: 1 mg/mL (Red to Very Dark Red)
Densità
1.3 g/cm3
εmax
≥1700 at 525 nm in water
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
VYXSBFYARXAAKO-WTKGSRSZSA-N
Applicazioni
Rhodamine 6G has been used as a leukocyte marker to study the interaction between leukocytes and the vascular endothelium. It has also been used to label platelets.
Azioni biochim/fisiol
A rhodamine analog useful in Pgp efflux assays. Has been used to characterize kinetics of MRP1- mediated efflux.
Rhodamine 6G is a rhodamine analog useful in P-glycoprotein (Pgp) efflux assays. It has been used to characterize kinetics of multidrug resistance protein 1 (MRP1)-mediated efflux.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Interaction of Kupffer Cells and Platelets Determines the Severity of Ischemia-Reperfusion Injury in Steatosis
Koichi Ogawa
The Tohoku Journal of Experimental Medicine, 232 (2014)
Kinetic Analysis of Rhodamines Efflux Mediated by the Multidrug Resistance Protein (MRP1)
Chantarawan S
Biophysical Journal, 85(3) (2003)
Discoidin Domain Receptor 1 Is a Major Mediator of Inflammation and Fibrosis in Obstructive Nephropathy
Dominique G
The American Journal of Pathology (2011)
Induction of P-Glycoprotein by Antiretroviral Drugs in Human Brain Microvessel Endothelial Cells
Gary N.Y. Chan
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 57(9) (2013)
Şefik E Erdener et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 41(2), 236-252 (2020-04-03)
Ever since the introduction of thrombolysis and the subsequent expansion of endovascular treatments for acute ischemic stroke, it remains to be identified why the actual outcomes are less favorable despite recanalization. Here, by high spatio-temporal resolution imaging of capillary circulation