Documenti fondamentali
542997
Sigma-Aldrich
Hydrazine trityl, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.2-1.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
Hydrazine trityl polystyrene resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23151817
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
1.2-1.7 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Gruppo funzionale
hydrazine
Stringa SMILE
[X]c1ccc(cc1)C(NN)(c3ccccc3)c2ccccc2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)