Documenti fondamentali
532339
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonyl hydrazide, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
Polystyrene sulfonyl hydrazide resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352125
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
1.0-2.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Gruppo funzionale
hydrazine
Stringa SMILE
[X]Cc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)NN
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)