Documenti fondamentali
542318
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid, Mesitylene-2-boronic acid, NSC 157832
About This Item
Formula condensata:
C6H2(CH3)3B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.01
Beilstein:
2831927
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
115-122 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C9H13BO2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5,11-12H,1-3H3
BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Contains varying amounts of anhydride.
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Cross-coupling with α-bromocarbonyl compounds or 2,6-disubstituted bromoarenes
  • Suzuki-Miyaura coupling for synthesis of biphenyl arsine ligands
  • Addition reactions to naphthyridine N-oxides or β-aryloxyacrylates
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Ken T Ngo et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2604-2618 (2017-01-25)
Electrocatalytic reduction of CO