222771
4-(Methylthio)benzaldehyde
95%
Sinonimo/i:
4-(Methylmercapto)benzaldehyde
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.646 (lit.)
P. eboll.
86-90 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
thioether
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(SC)cc1
InChI
1S/C8H8OS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
QRVYABWJVXXOTN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?