277460
3-(Methylthio)propionaldehyde
96%
Sinonimo/i:
3-(Methylmercapto)propionaldehyde, 3-(Methylthio)propanal, Methional, NSC 15874
About This Item
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
760 mmHg ( 165 °C)
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.483 (lit.)
P. eboll.
165-166 °C (lit.)
Densità
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CSCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Oxidative coupling and chemoselective oxidation
- Intermolecular alkyne hydroacylation reactions
- Oxidation of sulfides to sulfoxides
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter