540099
(R)-(+)-Styrene oxide
97%, optical purity ee: 97% (GLC)
Sinonimo/i:
(R)-(+)-Phenyloxirane, (R)-Phenylethylene oxide
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +33°, neat
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
Limite di esplosione
~22 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.534 (lit.)
P. eboll.
89-90 °C/23 mmHg (lit.)
Densità
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
phenyl
Stringa SMILE
C1O[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/t8-/m0/s1
AWMVMTVKBNGEAK-QMMMGPOBSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- As a chiral initiator in the synthesis of 5-pyrimidyl alkanol from its corresponding aldehyde using diisopropylzinc.
- As a substrate in the stereoselective intermolecular O-alkylation of phenols with epoxides via Friedel–Crafts-type reaction.
- As a substrate in the ring-opening reactions of epoxides with alcohols, carboxylic acids, and thiols using the AlPW12O40 catalyst.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?