Documenti fondamentali
536938
Sigma-Aldrich
Biphenyl-4-sulfonyl chloride
Sinonimo/i:
(4-Biphenylyl)sulfonyl chloride, 4-(Chlorosulfonyl)biphenyl, 4-Phenylbenzenesulfonic acid chloride, 4-Phenylbenzenesulfonyl chloride, p-Biphenylsulfonyl chloride, p-Phenylbenzenesulfonyl chloride
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.72
Beilstein:
2694373
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
103-108 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9ClO2S/c13-16(14,15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
ALBQXDHCMLLQMB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of anilinopyrimidinesulfonamides as potential anticancer agents
  • Synthesis of inhibitors of the hypoxia inducible factor pathway
  • Preparation of hydroxy-sulfonyl-piperidinyl butyramides as HDAC inhibitors and potential antitumors
  • Palladium-catalyzed desulfitative C-arylation
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)