534749
2-(4-Bromophenyl)oxirane
96%
Sinonimo/i:
4-Bromostyrene oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
96%
P. ebollizione
91-93 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
26-29 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ether
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7BrO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
NNINSLOEPXEZOZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38.89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?