208302
Lead(II) thiocyanate
99.5% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lead sulfocyanide, Lead(II) rhodanide, Plumbous thiocyanate
Saggio
99.5% trace metals basis
Stato
powder
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
cold water: soluble 200 part(lit.)
water: soluble 50 part (boiling)(lit.)
Densità
3.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CS[PbH2]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Pb/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
VRNINGUKUJWZTH-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
- To form a complex with Schiff-base lariat crown ether, N,N′-bis(3-(salicylaldimino)benzyl)-4,13-diaza-18-crown-6.
- To investigate complexing and fluorescence properties of calixarene bearing two dansyl fluorophores grafted on a large pore mesoporous silica material.
- As a reagent in the 1,2-dithiocyanation of alkynes in the presence of (dichloroiodo)benzene.
- As a precursor to synthesize perovskite films for solar cell applications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
208302-100G | 4061838769657 |
208302-500G | 4061832418865 |
208302-5G |