534579
(R)-(−)-2-Amino-1-pentanol
97%
Sinonimo/i:
D-Norvalinol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)2CH(NH2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −17°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
44-48 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CCC[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3/t5-/m1/s1
ULAXUFGARZZKTK-RXMQYKEDSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
(R)-(-)-2-Amino-1-pentanol can be used as a chiral building block to prepare:
- A key intermediate, (R)-N-(p-toluenesulfonyl)-2-propylaziridine, which is utilized in the total synthesis of (R)-1-(benzofuran-2-yl)-2-propylaminopentane.
- (R)-N-benzyloxycarbonyl-aminoaldehydes as potential substrates for dihydroxyacetone phosphate (DHAP)-dependent aldolases.
- (R)-2-((2-Aminoquinazolin-4-yl)amino)pentan-1-ol as a potent dual toll-like receptor and modulator.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?