Documenti fondamentali
534587
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-1-pentanol
97%
Sinonimo/i:
L-Norvalinol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)2CH(NH2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +17°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
44-48 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CCC[C@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3/t5-/m0/s1
ULAXUFGARZZKTK-YFKPBYRVSA-N
Applicazioni
(S)-(+)-2-Amino-1-pentanol can be used:
  • As a model compound in the study of estimation of dilution enthalpies of (R)-(−)-2-amino-1-pentanol in DMSO+H2O mixtures using isothermal titration calorimeter.
  • As a substrate to prepare tricyclic heterocyclic compounds as possible antagonists of corticotropin-releasing factor-1.
  • As an intermediate in one of the key synthetic steps for the preparation of an antiviral agent telaprevir.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ugi and Passerini reactions of biocatalytically derived chiral aldehydes: application to the synthesis of bicyclic pyrrolidines and of antiviral agent telaprevir
Moni L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(7), 3411-3428 (2015)