Documenti fondamentali
533874
Sigma-Aldrich
Bromoiodomethane
97%
About This Item
Formula condensata:
BrCH2I
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.6382 (lit.)
P. ebollizione
138-141 °C (lit.)
Densità
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
iodo
Stringa SMILE
BrCI
InChI
1S/CH2BrI/c2-1-3/h1H2
TUDWMIUPYRKEFN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Carbene insertion reactions
  • Ultrafast photodissociation
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Nicholas J Lodge et al.
Nuclear medicine and biology, 41(6), 524-535 (2014-05-06)
A radioligand for measuring the density of corticotropin-releasing factor subtype-1 receptors (CRF1 receptors) in living animal and human brain with positron emission tomography (PET) would be a useful tool for neuropsychiatric investigations and the development of drugs intended to interact