Documenti fondamentali
457493
Sigma-Aldrich
Bromochloromethane-d2
99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
BrCD2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Indice di rifrazione
n20/D 1.481 (lit.)
P. ebollizione
68 °C (lit.)
Punto di fusione
−88 °C (lit.)
Densità
2.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(Cl)Br
InChI
1S/CH2BrCl/c2-1-3/h1H2/i1D2
JPOXNPPZZKNXOV-DICFDUPASA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)