Documenti fondamentali
523860
Sigma-Aldrich
4-[(2-Cyanoethyl)methylamino]benzaldehyde
98%
About This Item
Formula condensata:
HCOC6H4N(CH3)CH2CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
70-74 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
amine
nitrile
Stringa SMILE
CN(CCC#N)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H12N2O/c1-13(8-2-7-12)11-5-3-10(9-14)4-6-11/h3-6,9H,2,8H2,1H3
DNRTTXXWWAKULZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)