Documenti fondamentali
918369
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzaldehyde
greener alternative
Sinonimo/i:
4-Formylaniline, p-Aminobenzaldehyde, p-Formylaniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Beilstein:
1362885
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Punteggio alternativa più verde
old score: 30
new score: 21
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Gruppo funzionale
aldehyde
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H7NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H,8H2
VATYWCRQDJIRAI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to the category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles "Atom Economy", “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstocks”. Click here to view its DOZN scorecard.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)