Documenti fondamentali
702676
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
4-Methyl-2-thiophenecarbaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.578
P. ebollizione
88-92 °C/5 mmHg
Densità
1.025 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
Cc1csc(C=O)c1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-6(3-7)8-4-5/h2-4H,1H3
HVXCGIPRXBJIRK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)