Key Documents
521493
Sigma-Aldrich
4-Butylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3C6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Punto di fusione
91-97 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO2/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8,12-13H,2-4H2,1H3
UGZUUTHZEATQAM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for:
Suzuki-Miyaura cross-couplings
NHC-Iron-catalyzed aerobic oxidative aromatic esterification of aldehydes
Palladium-catalyzed oxidative Heck-type reactions
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3