Documenti fondamentali
521213
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-4-phenoxybenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5OC6H4C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6060 (lit.)
P. ebollizione
90-95 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenoxy
Stringa SMILE
C#Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H10O/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)15-13-6-4-3-5-7-13/h1,3-11H
LKMNQDOAPYPSNH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Ethynyl-4-phenoxybenzene may be used in the preparation of 1-vinyl-4-phenoxybenzene.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Michela Begala et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 46(11), 1115-1124 (2011-11-30)
Ion-molecule reactions between the α-phenylvinyl cation (α-PVC) and mono-substituted benzenes have been investigated using a quadrople ion-trap mass spectrometer. The α-PVC, generated by chemical ionization from phenylacetilene, was found to react selectively with mono-substituted benzenes bearing electron withdrawing groups to