Documenti fondamentali
521167
Sigma-Aldrich
9-Ethynylphenanthrene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
63-67 °C (lit.)
Stringa SMILE
C#Cc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C16H10/c1-2-12-11-13-7-3-4-9-15(13)16-10-6-5-8-14(12)16/h1,3-11H
FMKVRRYQWWPOAL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.