Key Documents
521132
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-2,4,5-trimethylbenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
HC≡CC6H2(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
47-51 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(cc1C)C#C
InChI
1S/C11H12/c1-5-11-7-9(3)8(2)6-10(11)4/h1,6-7H,2-4H3
FXHLQHXVJWYAGQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Krishna Bahadur Somai Magar et al.
Molecular diversity, 17(4), 679-691 (2013-08-03)
The rhodium(II)-catalyzed reactions of cyclic diazo compounds derived from barbituric acid or thiobarbituric acid with arylacetylenes and styrenes were examined. These reactions provide a rapid synthetic route to the preparation of a variety of novel and diverse furo [2,3-d pyrimidine-2,4-diones