Documenti fondamentali
514071
Sigma-Aldrich
Copper(II) tartrate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cupric tartrate hydrate, Tartaric acid cupric salt
About This Item
Formula condensata:
[-CH(OH)CO2]2Cu·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.62 (anhydrous basis)
Beilstein:
4166088
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
99.9% trace metals basis
Stato:
solid
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
solid
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
~275 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.[Cu++].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.Cu.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+2;/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
MAUZTCHAIPUZJB-OLXYHTOASA-L
Applicazioni
Copper tartrate may be used as a catalyst for the fabrication of helical polyacetylene fibers by the polymerization of acetylene.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Symmetric and helical growth of polyacetylene fibers over a single copper crystal derived from copper tartrate decomposition.
Qin Y, et al.
Organic Letters, 4(18), 3123-3125 (2002)