61243
Copper(II) tartrate hydrate
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
Sinonimo/i:
Cupric tartrate hydrate, Tartaric acid cupric salt
Saggio
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Impurezze
5-15% water
Punto di fusione
~275 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.[Cu++].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.Cu.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+2;/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
MAUZTCHAIPUZJB-OLXYHTOASA-L
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)