Documenti fondamentali
513059
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoylacetate
95%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3C6H2COCH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Punto di fusione
88-91 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C14H18O6/c1-5-20-13(16)8-10(15)9-6-11(17-2)14(19-4)12(7-9)18-3/h6-7H,5,8H2,1-4H3
VEYNISLTHXQSGU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 327-327 (2014)
Ethyl 3, 4, 5-Trimethoxybenzoylacetate.
Anderson Jr AG and Greef HF.
Journal of the American Chemical Society, 74(11), 2923-2923 (1952)