Documenti fondamentali
695769
Sigma-Aldrich
Ethyl (4-bromo-2-fluorobenzoyl)acetate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10BrFO3
Peso molecolare:
289.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
40-44 °C
Gruppo funzionale
bromo
ester
fluoro
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C11H10BrFO3/c1-2-16-11(15)6-10(14)8-4-3-7(12)5-9(8)13/h3-5H,2,6H2,1H3
GVLMOVPIFSXARB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)