387444
Ethyl 3-nitrobenzoylacetate
97%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4COCH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
75-77 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
nitro
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO5/c1-2-17-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(6-8)12(15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
DSOJMGUVLXTQSE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?