Documenti fondamentali
701246
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3BrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
116-120 °C
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
nitro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Br)C#N
InChI
1S/C7H3BrN2O2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10(11)12/h1-3H
FXRMUJPWDOLCLX-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)