Documenti fondamentali
512869
Sigma-Aldrich
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 5-Dihydroxyboryl-2-methoxybenzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
HCOC6H3(OCH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Punto di fusione
214-217 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1C=O)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8-3-2-7(9(11)12)4-6(8)5-10/h2-5,11-12H,1H3
YJQDBKGGRPJSOI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Copper(I)-mediated cyanation
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)