657344
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
≥95.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BFO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0%
Stato
solid
Punto di fusione
161-178 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(C=O)cc1F
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-4,11-12H
OAEJODVYVOAOPH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?