Documenti fondamentali
512559
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)tungsten(IV) dihydride
About This Item
Formula condensata:
(C5H4CH(CH3)2)2WH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
liquid
Composizione
W, 43.8-48.0% gravimetric (with Cinchonine)
Impiego in reazioni chimiche
core: tungsten
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.6 (lit.)
P. ebollizione
230 °C (lit.)
Stringa SMILE
[WH2].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.W.2H/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;;;
BRZLVTGJFZKZNZ-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)