Key Documents
510475
Sigma-Aldrich
Bis(methylcyclopentadienyl)nickel(II)
97%
Sinonimo/i:
1,1′-Dimethylnickelocene
About This Item
Formula condensata:
Ni(C5H4CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reagent type: catalyst
P. eboll.
85-90 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
34-36 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ni].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.Ni/c2*1-6-4-2-3-5-6;/h2*2-5H,1H3;
IHRNDXJDUYVDRB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Nickel sandwich complexes
  • N-heterocyclic carbene complexes
  • Functionally substituted monocyclopentadienyl compounds
Caratteristiche e vantaggi
Volatile OMCVD precursor for the controlled growth of nickel nanoparticles on silicon substrates. Possible uses for metallic nickel nanoparticles embedded on silicon include the manufacture of high-density storage media 9. Nickel oxide thin films are generated via OMCVD in the presence of O2 or H2O2.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)