Documenti fondamentali
495484
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-hydroxypiperidine
97%
Sinonimo/i:
1-Boc-4-piperidinol, tert-Butyl 4-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.26
Beilstein:
7202094
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
61-65 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)CC1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-8(12)5-7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3
PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used in a synthesis of N-heterocyclic alkyl ethers via the Mitsunobu reaction.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 48, 791-791 (2007)