Documenti fondamentali
494380
Sigma-Aldrich
Diethylenetriamine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 4.0-5.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
PS-DETA
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
4.0-5.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
200-400 mesh
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCCNCCN.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C10H10.C8H8.C4H13N3/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-1-3-7-4-2-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;7H,1-6H2
ZKLXBIDCCKBICN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, etc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)