Key Documents
472093
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 4.0-5.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
Ethylenediamine on polystyrene, Ethylenediaminomethyl polystyrene
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Crosslinking
1 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
4.0-5.7 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCCN.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C6H20N6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-6H,1-2,7-12H2
PIJGCIFQPQGTTG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Scavenges aldehydes
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)
Articoli
Smart Blocs. features Aldehydes. ChemFile Vol 2 No 2