Documenti fondamentali
641022
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethylamine, polymer-bound
70-90 mesh, extent of labeling: 0.6-1.1 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Grado di funzionalizzazione
0.6-1.1 mmol/g loading
Dimensione particelle
70-90 mesh
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Scavenges benzyl and allyl halides and ketones.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sheppeck, J.E. et al.
Tetrahedron Letters, 41, 5329-5329 (2000)