Documenti fondamentali
493139
Sigma-Aldrich
N-Methylformanilide-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
H13CON(CH3)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Indice di rifrazione
n20/D 1.56 (lit.)
P. ebollizione
243-244 °C (lit.)
Punto di fusione
8-13 °C (lit.)
Densità
1.103 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H][13C](=O)N(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3/i7+1
JIKUXBYRTXDNIY-CDYZYAPPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)