Documenti fondamentali
703230
Sigma-Aldrich
1,2-Propylene-d6 carbonate
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one-d6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D6O3
Peso molecolare:
108.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
240 °C
Densità
1.258 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C1([2H])OC(=O)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
RUOJZAUFBMNUDX-LIDOUZCJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Georgia A Pilkington et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(48), 28191-28201 (2020-12-10)
The effect of water on the electroactive structuring of a tribologically relevant ionic liquid (IL) when dispersed in a polar solvent has been investigated at a gold electrode interface using neutron reflectivity (NR). For all solutions studied, the addition of