Documenti fondamentali
697451
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6 carbonate
99 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
1,1′-carbonate methan-d3-ol
About This Item
Formula condensata:
(CD3O)2CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
PM
96.06 (atom % calculation)
P. ebollizione
90 °C
Punto di fusione
2-4 °C
applicazioni
pharmaceutical
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3
IEJIGPNLZYLLBP-WFGJKAKNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)