Documenti fondamentali
655945
Sigma-Aldrich
Dimethyl carbonate-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(13CH3O)2CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
P. ebollizione
90 °C (lit.)
Punto di fusione
2-4 °C (lit.)
Densità
1.104 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3]O[13C](=O)O[13CH3]
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i1+1,2+1,3+1
IEJIGPNLZYLLBP-VMIGTVKRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)