Documenti fondamentali
492450
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
DL-Mevalonic-1,2-13C2 lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C4H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. ebollizione
150 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCO[13C](=O)[13CH2]1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i4+1,5+1
JYVXNLLUYHCIIH-MQIHXRCWSA-N
Applicazioni
This product may be used as an analytical standard.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)