Documenti fondamentali
461504
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-(1-naphthyl)ethylamine
97%
About This Item
Formula condensata:
C10H7CH(CH3)N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Attività ottica
[α]23/D −43°, c = 2 in methanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.591 (lit.)
P. ebollizione
212 °C (lit.)
Densità
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
C[C@H](N(C)C)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H17N/c1-11(15(2)3)13-10-6-8-12-7-4-5-9-14(12)13/h4-11H,1-3H3/t11-/m0/s1
AXRXYILTIWBHEP-NSHDSACASA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)