D27004
N,N′-Diphenylethylenediamine
98%
Sinonimo/i:
1,2-Dianilinoethane, N,N′-Ethylenedianiline, Wanzlick’s Reagent for aldehydes
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
65-67 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(CNc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2/c1-3-7-13(8-4-1)15-11-12-16-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2
NOUUUQMKVOUUNR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- To prepare nickel(II) chelates to study their chemical reactivities.
- To prepare N-heterocyclic carbene (NHC) adducts by reacting with substituted benzaldehydes.
- As a starting material to prepare substituted cyclic poly(methyl methacrylate)s.
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3