Documenti fondamentali
491209
Sigma-Aldrich
1-Dodecene-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)913CH=13CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
214-216 °C (lit.)
Punto di fusione
-35 °C (lit.)
Densità
0.767 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3/i1+1,3+1
CRSBERNSMYQZNG-ZKDXJZICSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)