662844
Allylcyclohexane
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.450
P. ebollizione
148-149 °C/760 mmHg
Densità
0.803 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
allyl
Stringa SMILE
C=CCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2,9H,1,3-8H2
KVOZXXSUSRZIKD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?