Key Documents
8.22048
Sigma-Aldrich
1-Dodecene
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Dodecene, 1-Dodecylene
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
Numero indice EU:
203-968-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.193 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥94.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
226 °C
Potenza
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.6-5.4 % (v/v)
kinematic viscosity
0.68 cSt(100 °C)
P. eboll.
213-216 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-35 °C
Temp. transizione
flash point 77 °C
Densità
0.76 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.758 - 0.759
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
1-Octadecene ≥95.0% (GC)
Sigma-Aldrich
74740
1-Octadecene
1-Octadecene technical grade, 90%
Sigma-Aldrich
O806
1-Octadecene