30650
1-Decene
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
1-n-Decene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.84 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
455 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
166.5-173.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−66.3-−66 °C (lit.)
Densità
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
Stringa SMILE
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?