Documenti fondamentali
30649
Supelco
1-Decene
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.27
Beilstein:
1737236
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.84 (vs air)
Tensione di vapore
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
455 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.421
P. ebollizione
166.5-173.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−66.3-−66 °C (lit.)
Densità
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
1-Tetradecene ≥97.0% (GC)
Sigma-Aldrich
87189
1-Tetradecene
1-Dodecene ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
44148
1-Dodecene
1-Octadecene analytical standard, ≥99.0% (GC)
Supelco
74738
1-Octadecene
Decane analytical standard
Supelco
30540
Decane
Acqua UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, density: 0.9982 g/mL at 20 °C, density: 0.9970 g/mL at 25 °C
DENWAT3
Acqua
Antonios Pantazis et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(51), 18381-18386 (2014-12-10)
Excitation-evoked Ca(2+) influx is the fastest and most ubiquitous chemical trigger for cellular processes, including neurotransmitter release, muscle contraction, and gene expression. The voltage dependence and timing of Ca(2+) entry are thought to be functions of voltage-gated calcium (CaV) channels