Documenti fondamentali
H3208
Sigma-Aldrich
1-Heptene
≥99%
Sinonimo/i:
1-n-Heptene
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.19
Beilstein:
1098332
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
101 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
505 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.400 (lit.)
P. ebollizione
94 °C (lit.)
Punto di fusione
−119 °C (lit.)
Densità
0.697 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC=C
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3
ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
15.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-9.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
trans-2-Octene 97%
Sigma-Aldrich
111236
trans-2-Octene
1-Octene analytical standard
Supelco
74900
1-Octene
trans-4-Octene 98%
Sigma-Aldrich
593028
trans-4-Octene
Hiroshi Toda et al.
Applied and environmental microbiology, 81(6), 1919-1925 (2015-01-04)
We describe the development of biocatalysis for producing optically pure straight-chain (S)-epoxyalkanes using styrene monooxygenase of Rhodococcus sp. strain ST-10 (RhSMO). RhSMO was expressed in the organic solvent-tolerant microorganism Kocuria rhizophila DC2201, and the bioconversion reaction was performed in an